Documentos clave
IF007
Sigma-Aldrich
Proteína interferón-α A recombinante humana
Purified Recombinant Human Interferon Alpha A (Hu-IFN-alphaA & Hu-IFN-alpha2a).
Sinónimos:
Interferon alpha-2
About This Item
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
95%
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
General description
Fuente del producto: ADNc obtenido de ARNm leucocitario humano expresado en E. coli.
Interferón alfa A recombinante humano purificado (Hu-IFN-alfaA; Hu-IFN-alfa2a). Gen humano: IFNA2
Unit Definition
Actividad específica: Las unidades se determinan con respecto al patrón de referencia internacional para el interferón alfa A humano (Hu-IFN-alfaA) proporcionada por los National Institutes of Health. Unidad de actividad medida en células MDBK bovinas expuestas al virus de la estomatitis vesicular (VSV).
Physical form
Congelado, en PBS que contiene seroalbúmina bovina (BSA) al 0,1 %.
Storage and Stability
Después de su recepción, este producto debe conservarse a -70°C o menos para que retenga toda su actividad. Al descongelar, el contenido del tubo debe distribuirse en tubos separados para que la congelación y descongelación se mantengan al mínimo. Diluya solo en disoluciones tampón que contengan proteínas como la seroalbúmina bovina (BSA) al 0,1%.
Analysis Note
Actividad específica: Determinada mediante el ensayo de inhibición del efecto citopático inducido por el virus. En este ensayo antivírico para interferón, aproximadamente 1 unidad/ml de interferón es la cantidad necesaria para producir un efecto citopático del 50 %
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Induction of PARP7 Creates a Vulnerability for Growth Inhibition by RBN2397 in Prostate Cancer Cells.
Yang, et al.
Cancer research communications, 3, 592-606 (2023)
Yang Liu et al.
Nature communications, 13(1), 4337-4337 (2022-07-28)
We report a live-attenuated SARS-CoV-2 vaccine candidate with (i) re-engineered viral transcription regulator sequences and (ii) deleted open-reading-frames (ORF) 3, 6, 7, and 8 (∆3678). The ∆3678 virus replicates about 7,500-fold lower than wild-type SARS-CoV-2 on primary human airway cultures
Ming-Wei Jan et al.
Viruses, 14(7) (2022-07-28)
Human platelet lysate (hPL) contains abundant growth factors for inducing human cell proliferation and may be a suitable alternative to fetal bovine serum (FBS) as a culture medium supplement. However, the application of hPL in virological research remains blank. Parechovirus
Heather M Froggatt et al.
Science signaling, 14(691) (2021-07-15)
The type I interferon (IFN) response is an important component of the innate immune response to viral infection. Precise control of IFN responses is critical because insufficient expression of IFN-stimulated genes (ISGs) can lead to a failure to restrict viral
Agata Sekrecka et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 80(7), 187-187 (2023-06-22)
To understand in detail the transcriptional and functional overlap of IFN-I- and IFN-II-activated responses, we used an integrative RNAseq-ChIPseq approach in Huh7.5 cells and characterized the genome-wide role of pSTAT1, pSTAT2, IRF9 and IRF1 in time-dependent ISG expression. For the