I5283
Anti-INCENP antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-Inner Centromere Protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
IgG fraction of antiserum
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~106 kDa
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
indirect immunofluorescence: 1:100 using HeLa cells
microarray: suitable
western blot (chemiluminescent): 1:2,000 using whole extract of mouse NIH3T3 and rat PC12 cells
western blot (chemiluminescent): 1:5,000 using nuclear extract of human HeLa cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... INCENP(3619)
mouse ... Incenp(16319)
rat ... Incenp(293733)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)