I2892
Ifenprodil (+)-tartrate salt
Sinónimos:
α-(4-Hydroxyphenyl)-β-methyl-4-benzyl-1-piperidineethanol (+)-tartrate salt
temp. de almacenamiento
room temp
Nivel de calidad
cadena SMILES
OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C(O)c1ccc(O)cc1)N2CCC(CC2)Cc3ccccc3.CC(C(O)c4ccc(O)cc4)N5CCC(CC5)Cc6ccccc6
InChI
1S/2C21H27NO2.C4H6O6/c2*1-16(21(24)19-7-9-20(23)10-8-19)22-13-11-18(12-14-22)15-17-5-3-2-4-6-17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*2-10,16,18,21,23-24H,11-15H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
Clave InChI
DMPRDSPPYMZQBT-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience