I2534
Anti-Importin β antibody,Mouse monoclonal
clone 31H4, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-Imp β
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
31H4, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~97 kDa
reactividad de especies
rat, human, mouse, bovine
técnicas
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KPNB1(3837)
mouse ... Kpnb1(16211)
rat ... Kpnb1(24917)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunocytochemistry
- immunofluorescent staining
- coimmunoprecipitaion
- western blotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)