I0510
D-myo-Inositol 1,4-bisphosphate potassium salt
from bovine brain, ≥98% (TLC)
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
bovine brain
Ensayo
≥98% (TLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[K+].O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1OP(O)(O)=O
InChI
1S/C6H14O12P2.K/c7-1-2(8)6(18-20(14,15)16)4(10)3(9)5(1)17-19(11,12)13;/h1-10H,(H2,11,12,13)(H2,14,15,16);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4+,5+,6+;/m1./s1
Clave InChI
UEZPJWQBOCTMMK-HTBPUPAMSA-M
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)