HUMANHLBM-0002086
Frozen Human Normal Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs)
human bone marrow (Mononuclear Cells)
Sinónimos:
HLA typed, Immune Cells, Mobilized PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Frozen Human Normal Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs), 50 Million Cells/per vial- HLA Typed
origen biológico
human bone marrow (Mononuclear Cells)
Nivel de calidad
Formulario
frozen liquid
envase
vial of 50 Million cells
fabricante / nombre comercial
BioIVT
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
color
cloudy
Condiciones de envío
liquid nitrogen
temp. de almacenamiento
-140 to -196°C
Descripción general
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Bone Marrow Mononuclear Cells (BMMCs) are a heterogenous mixture of cells isolated from bone marrow and is especially rich in hematopoeitic stem cells. BMMCs consist of several types of cells including lymphocytes, monocytes, mesenchymal stem cells and hematopoietic progenitor cells and are isolated from bone marrow aspirate via density gradient centrifugation.
Used for a variety of applications, BMMCs are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, cell therapy research, and other immunology applications.
Envase
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)