HT110316
Eosin Y Solution, Alcoholic, with Phloxine
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solution
Nivel de calidad
caducidad
Expiry date on the label.
DIV
for in vitro diagnostic use
aplicaciones
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 2
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)