Documentos clave
HS8882C
Vinyl-Coated Lead Ring ("C" shape)
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 49,70
US$ 49,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 49,70
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 49,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
blue
Características
fits beaker size 500 to 2000 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS8882C
Descripción general
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Características y beneficios
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)