Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 36,70 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121704
Color:
blue
Sterility:
non-sterile
US$ 36,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlesterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 2016
color
blue
General description
- Cap inserts provide color coding for easy sample identification
- Inserts are packaged in resealable bags
- Cap inserts fit all Corning cryogenic vials except Corning No. 430289
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description blue | description yellow | description green | description red |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| color blue | color yellow | color green | color red |
| manufacturer/tradename Corning 2016 | manufacturer/tradename Corning 2019 | manufacturer/tradename Corning 2018 | manufacturer/tradename Corning 2017 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® cap inserts for cryogenic vials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?