Documentos clave
HS5360A
Benchtop Counter
Seleccione un Tamaño
1 EACH
US$ 584,00
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
US$ 584,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 584,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS5360A
Descripción general
The Mechanical Benchtop Counter is perfect for blood cell (label included), bacterial colonies or other repetitive counting.
Características y beneficios
  • 6-Key Benchtop Counter (each key records up to 999)
  • Total window keeps track of total number of strokes made on all other keys; bell rings when total reaches 100
  • Blood Cell Key labels included
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)