Saltar a
HS2201B
Droplet phlebotomy tray inserts for 16 mm test tube rack
pack of 4 inserts
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201B
Feature:
Holds 16 mm Tube Rack
Packaging:
pack of 4 inserts
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
Holds 16 mm Tube Rack
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
General description
Utility Tray Insert B for 16mm test tube rack with eight compartments.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS2201AHS2200AHS2200B
description
pack of 4 inserts
description
Holds 13 mm Tube Rack
description
-
description
with inserts and 16 mm test tube rack
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2200A
manufacturer/tradename
-
feature
Holds 16 mm Tube Rack
feature
Holds 13 mm Tube Rack,
feature
-
feature
-
packaging
pack of 4 inserts
packaging
pack of 4 inserts
packaging
pack of 4 bases and 1 lid
packaging
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)