Saltar a
HS2201A
Droplet phlebotomy tray inserts for 13 mm test tube rack
Holds 13 mm Tube Rack
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2201A
Feature:
Holds 13 mm Tube Rack,
Packaging:
pack of 4 inserts
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
feature
Holds 13 mm Tube Rack,
packaging
pack of 4 inserts
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
General description
Utility Tray Insert A for 13mm test tube rack with eight compartments.
Legal Information
Droplet is a trademark of Heathrow Scientific LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
HS120398HS27501AHS27501C
description
Holds 13 mm Tube Rack
description
Half, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 36 wells, well diam. 13 mm, yellow
description
Half, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 36 wells, well diam. 13 mm, white
description
Half, polyoxymethylene (fiberglass reinforced), size 36 wells, well diam. 13 mm, green
feature
Holds 13 mm Tube Rack,
feature
Holds 36 x 13 mm tubes, Holds 36 x 5-10 mL tubes
feature
Holds 36 x 13 mm tubes, Holds 36 x 5-10 mL tubes
feature
Holds 36 x 5-10 mL tubes, Holds 36 x 13 mm tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2201A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120398
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS27501A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS27501C
packaging
pack of 4 inserts
packaging
pk of 8 racks
packaging
pk of 8 racks
packaging
pk of 8 racks
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)