BR155546
BRAND® weighing dish
polystyrene, L × W × H 80 mm × 50 mm × 14 mm, diamond
Sinónimos:
Dishes, Weighing dishes
Seleccione un Tamaño
US$ 101,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 101,00
Productos recomendados
Materiales
diamond
polystyrene
envase
case of 500 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 155546
L × An × Al
80 mm × 50 mm × 14 mm
Rosca: L × An
80 mm × 50 mm
volumen
25 mL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)