HPA041374
Anti-CCBE1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
Anti-Collagen and calcium binding egf domains 1, Anti-Flj30681, Anti-Kiaa1983
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunoblotting: 0.4 μg/mL
immunofluorescence: 1-4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500- 1:1000
secuencia del inmunógeno
PGSFDFLLLMLADIRNDITELQEKVFGHRTHSSAEEFPLPQEFPSYPEAMDLGSGDDHPRRTETRDLRA
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CCBE1(147372)
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)