Documentos clave
THS01113
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 30 mm L
10% Pt/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
Seleccione un Tamaño
6 EA
US$ 856,00
US$ 856,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
US$ 856,00
About This Item
Código UNSPSC:
60104500
NACRES:
NB.51
US$ 856,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 6 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS 01113
Diámetro
4 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
CatCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube reactors.
Información legal
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)