HPA001042
Anti-SATB2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
SATB2 Antibody - Anti-SATB2 antibody produced in rabbit, Satb2 Antibody, Anti-APXL3, Anti-FLJ21474, Anti-KIAA1034, Anti-KIAA1481, Anti-SATB homeobox 2, Anti-SHRM, Anti-ShrmL
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Línea del producto
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
reactividad de especies
human
validación mejorada
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
secuencia del inmunógeno
VSQAVFARVAFNRTQGLLSEILRKEEDPRTASQSLLVNLRAMQNFLNLPEVERDRIYQDERERSMNPNVSMVSSASSSPSSSRTPQAKTSTPTTDLPIKVDGANINITAAIYDEIQQEMKRAK
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SATB2(23314)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Every Prestige Antibody is tested in the following ways:
- IHC tissue array of 44 normal human tissues and 20 of the most common cancer type tissues.
- Protein array of 364 human recombinant protein fragments.
Ligadura / enlace
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?