Merck
H9649
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid disaccharide ΔDiHA sodium salt
≥85% (HPLC)
Sinónimos:
α-ΔUA-(1→3)-GlcNAc
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 934,00
US$ 934,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 934,00
About This Item
Fórmula lineal:
C14H20NO11Na
Número de CAS:
Peso molecular:
401.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
US$ 934,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
(Rooster)
Ensayo
≥85% (HPLC)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
Clave InChI
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcNAc = N-acetyl-D-glucosamine
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Nota de preparación
Product of digestion of hyaluronic acid by chondroitinase.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)