H9910
Hyaluronic Acid Binding Protein−Biotin bovine
lyophilized powder
Sinónimos:
HABP-Biotin
Seleccione un Tamaño
US$ 989,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 989,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
Nivel de calidad
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
cow ... VCAN(282662)
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.