Merck
H9142
Sigma-Aldrich
Heparin disaccharide III-H disodium salt
Sinónimos:
α-ΔUA-2S-[1→4]-GlcN
About This Item
Fórmula lineal:
C12H17NO13SNa2
Número de CAS:
Peso molecular:
461.31
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
técnicas
HPLC: suitable
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]C(C1=C[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H](O[C@@]([C@H](O)CO)([H])[C@H](O)[C@H](C([H])=O)N)O1)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C12H19NO13S.2Na/c13-4(2-14)8(18)9(6(17)3-15)25-12-10(26-27(21,22)23)5(16)1-7(24-12)11(19)20;;/h1-2,4-6,8-10,12,15-18H,3,13H2,(H,19,20)(H,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t4-,5-,6+,8+,9+,10+,12-;;/m0../s1
Clave InChI
AJVHDGVOHNHWHC-HSLHGPCSSA-L
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Products of the digestion of heparin and heparan sulfate by various heparinases
Otras notas
In the following listings, ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcN = D-glucosamine; Ac = Acetyl; NS, 2S, 6S, = N-sulfo, 2-sulfate and 6-sulfate respectively.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Glycosaminoglycans are large linear polysaccharides constructed of repeating disaccharide units.