H8666
Transforming Growth Factor-β2 human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinónimos:
TGF-β2
Seleccione un Tamaño
US$ 516,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 516,00
Productos recomendados
Nombre del producto
Transforming Growth Factor-β2 human, TGF-β2, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder
potencia
≤0.5 ng/mL EC50
calidad
endotoxin tested
mol peso
dimer 25 kDa (non-glycosylated)
envase
pkg of 5 μg
condiciones de almacenamiento
avoid repeated freeze/thaw cycles
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
≤1 EU/μg
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... TGFB2(7042)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Nota de análisis
Información legal
Producto relacionado
producto comparable
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)