The solubility of this product is tested at 50 mg/mL in water. Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/H7/H7890/H7890-BULK________SLCG7532__.pdf
H7890
L-Homoserine lactone hydrochloride
suitable for ligand binding assays
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Homoserine lactone hydrochloride,
Formulario
powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
color
white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
Clave InChI
XBKCXPRYTLOQKS-DFWYDOINSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
How to dissolve L-Homoserine LA tone hydrochloride
1 answer-