459224
(S)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
97%
Sinónimos:
L-Homoserine lactone hydrochloride, HSI
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder or crystals
actividad óptica
[α]20/D −27.8°, c = 1 in H2O
mp
210-220 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl.N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
Clave InChI
XBKCXPRYTLOQKS-DFWYDOINSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- As a precursor for the preparation of amino-keto-alcohols and β-amino acids.[1]
- To prepare N-acylhomoserine lactone (AHL) analogs by reacting with substituted 2-chloro-N-phenylacetamide and different halides.[2]
- As a starting material for the synthesis of L-discadenine.[3]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)