H7654
Hydroxyguanidine sulfate salt
Seleccione un Tamaño
US$ 486,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 486,00
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥98% (TLC)
Formulario
powder
solubilidad
water: 25 mg/mL, clear, colorless
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NC(=N)NO.NC(=N)NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH5N3O.H2O4S/c2*2-1(3)4-5;1-5(2,3)4/h2*5H,(H4,2,3,4);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
MTGDDPZRXSDPFH-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?