Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
10 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 140,00 |
Acerca de este artículo
US$ 140,00
Nombre del producto
3,5-Diiodo-L-tyrosine dihydrate, crystalline
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
200 °C (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear, yellow-green
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1cc(I)c(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H9I2NO3/c10-5-1-4(2-6(11)8(5)13)3-7(12)9(14)15/h1-2,7,13H,3,12H2,(H,14,15)/t7-/m0/s1
InChI key
NYPYHUZRZVSYKL-ZETCQYMHSA-N
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description crystalline | description thyroid hormone analog | description - | description Bulk package |
| form crystalline | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility 4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear, yellow-green | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?