Documentos
H6914
Sigma-Aldrich
Suero humano
(from male AB clotted whole blood), USA origin, sterile-filtered
Sinónimos:
fuera del coágulo, otc, suero humano, sueros humanos
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
biological source
human
Quality Level
sterility
sterile-filtered
composition
Hemoglobin, ≤25 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | stem cell: suitable
impurities
≤10 EU/mL Endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
El suero AB humano se utiliza en aplicaciones de ingeniería genética, trasplantes y terapia celular para la expansión de células madre mesenquimatosas (MSC) del tejido adiposo o las células del estroma mesenquimatoso de la médula ósea humana; para la generación y el trasplante de injertos normalizados de células madre del epitelio del limbo esclero corneal; para la expansión ex vivo de células NK a partir de sangre periférica en medio de expansión de células madre hematopoyéticas; y para actualización de la tecnología de cultivo de islote humano pretrasplante.
Packaging
El embalaje puede variar para diferentes lotes debido a la escasez de las botellas utilizadas para embalar este producto. La presencia o falta de envoltura retráctil alrededor de la tapa de la botella no afecta a la integridad/esterilidad del producto.
Warning
Se analizó cada donante para la hepatitis B y C y se observó que no eran reactivos , y tampoco lo eran para los anticuerpos del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) mediante ELISA. No obstante, los productos de origen humano deben considerarse potencialmente infecciosos y manejarse en consecuencia.
Analysis Note
Analizada la presencia de endotoxinas
Other Notes
No es inusual que nuestros productos séricos humanos estén turbios. Este producto procede de la combinación de sueros y la turbidez indica la presencia de lípidos en el suero. No se dispone de productos séricos humanos transparentes, carentes de lípidos.
Disclaimer
SÓLO PARA INVESTIGACIÓN. Este producto está regulado en Francia cuando está destinado a ser utilizado con fines científicos, como para actividades de importación y exportación (artículo L 1211-1, apartado 2, del Código de Salud Pública). El comprador (es decir, el usuario final) está obligado a obtener una autorización de importación del Ministerio de Investigación de Francia referida al artículo L1245-5-1 II del Código de Salud Pública. Al pedir este producto, usted confirma que ha obtenido la autorización de importación adecuada.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Alejandro Bustamante et al.
Stroke, 48(9), 2419-2425 (2017-07-19)
Stroke diagnosis could be challenging in the acute phase. We aimed to develop a blood-based diagnostic tool to differentiate between real strokes and stroke mimics and between ischemic and hemorrhagic strokes in the hyperacute phase. The Stroke-Chip was a prospective
Laura Abraira et al.
Epilepsia, 61(10), 2244-2253 (2020-08-29)
Blood biomarkers have not been widely investigated in poststroke epilepsy. In this study, we aimed to describe clinical factors and biomarkers present during acute stroke and analyze their association with the development of epilepsy at long term. A panel of
Ankit Sinha et al.
Cell systems, 8(4), 345-351 (2019-04-15)
High-grade serous ovarian carcinoma (HGSC) is the most common and lethal subtype of gynecologic malignancy in women. The current standard of treatment combines cytoreductive surgery and chemotherapy. Despite the efficacy of initial treatment, most patients develop cancer recurrence, and 70%
Kwang Hoe Kim et al.
Analytica chimica acta, 882, 38-48 (2015-06-05)
Multiple reaction monitoring (MRM) is commonly used for the quantitative analysis of proteins during mass pectrometry (MS), and has excellent specificity and sensitivity for an analyte in a complex sample. In this study, a pseudo-MRM method for the quantitative analysis
Hien T Ngoc Le et al.
Micromachines, 11(9) (2020-08-23)
Amyloid beta (aβ) 1-42, a peptide that is 1-42 amino acids long, is a major component of senile plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease. Aβ detection has become an essential antecedence to predict the declining mental abilities
Artículos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.