H5914
Nα-Methylhistamine dihydrochloride
solid
Sinónimos:
N-Methyl-1H-imidazole-4-ethanamine dihydrochloride, NAMH dihydrochloride
Formulario
solid
color
white
solubilidad
H2O: >20 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].CNCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-7-3-2-6-4-8-5-9-6;;/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9);2*1H
Clave InChI
AYUQICXJAMPXPF-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Calidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)