H7750
DL-Histidine
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
(±)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
DL-Histidine, ≥99% (TLC)
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
técnicas
ligand binding assay: suitable
mp
273 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
0.5 M HCl: soluble
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
NC(Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCActive Filters