Merck
H3663
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-HA, monoclonal de ratón antibody produced in mouse
clone HA-7, purified from hybridoma cell culture
Sinónimos:
Anti-HA monoclonal, Anti-HA, Hemaglutinina anti-gripal
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
HA-7, monoclonal
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: 1.0-2.0 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 0.5-2.0 μg
western blot: 0.25-1 μg/mL
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
La hemaglutinina (HA) es una glucoproteína presente en la membrana del virus de la gripe. La HA es un trímero y cada monómero tiene un sitio de unión al receptor en la parte que sobresale de la membrana. La glucosilación de la HA se produce en el retículo endoplasmático. La región de la cabeza de la HA, con el sitio de unión al receptor, es variable. El anticuerpo monoclonal de ratón anti-HA, clon HA-7, reconoce la hemaglutinina (HA) del virus de la gripe humana, conocida como etiqueta HA. El producto es reactivo con las proteínas de fusión etiquetadas con HA en el amino o el carboxilo terminales de la proteína de fusión.
Specificity
El anticuerpo reconoce tanto las formas nativas como las desnaturalizadas-reducidas de las proteínas etiquetadas con HA y es reactivo con las proteínas de fusión etiquetadas con HA en N-terminal o C-terminal expresadas en E. coli o en células de mamífero.
Immunogen
péptido sintético correspondiente a un fragmento de la hemaglutinina (HA) del virus de la gripe humana, conocida como etiqueta-HA, conjugado con KLH
Application
El anticuerpo anti-HA monoclonal producido en el ratón se ha utilizado:
  • en inmunotransferencia
  • en inmunocitoquímica
  • en inmunoprecipitación
Biochem/physiol Actions
La hemaglutinina (HA) se une a la unión del ácido y es esencial para el comienzo de la infección vírica. Es la diana clave para la generación de vacunas. La HA es el antígeno dominante contra el que se provoca la respuesta inmunitaria humoral. El desarrollo de vacunas implica la generación de anticuerpos específicos frente a la región variable de la cabeza y el tallo conservado. Tanto los anticuerpos anti-tallo como los anti-cabeza pueden desencadenar una función protectora en la gripe.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene BSA al 1 % y acida sódica 15 mM como conservante.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
Ribosomal protein L4 interacts with viral protein VP3 and regulates the replication of infectious bursal disease virus
Chen Y, et al.
Virus Research, 211, 73-78 (2016)
A newly cloned ClC-3 isoform, ClC-3d, as well as ClC-3a mediates Cd2+-sensitive outwardly rectifying anion currents
Okada T, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 33(3), 539-556 (2014)
Influenza hemagglutinin and neuraminidase membrane glycoproteins
Gamblin SJ and Skehel JJ
The Journal of Biological Chemistry, 285(37), 28403-28409 (2010)
Yumei Zheng et al.
Nature communications, 10(1), 3600-3600 (2019-08-11)
Autophagy depends on the E2 enzyme, Atg3, functioning in a conserved E1-E2-E3 trienzyme cascade that catalyzes lipidation of Atg8-family ubiquitin-like proteins (UBLs). Molecular mechanisms underlying Atg8 lipidation remain poorly understood despite association of Atg3, the E1 Atg7, and the composite
Evaluation of pre-existing anti-hemagglutinin stalk antibody as a correlate of protection in a healthy volunteer challenge with influenza A/H1N1pdm virus
Park JK, et al.
mBio, 9(1), e02284-e02217 (2018)