Merck
H3144
Sigma-Aldrich
1-O-Palmityl-2-O-methyl-sn-glycerol
~98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H42O3
Número de CAS:
Peso molecular:
330.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
assay
~98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@@H](CO)OC