H3038
Anti-HCN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-BCNG1, Anti-HAC2, Anti-Hyperpolarization-activated Cyclic Nucleotide-gated Potassium Channel 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
mouse, rat
técnicas
immunocytochemistry: 1:300 using rat dorsal ganglion primary culture
immunohistochemistry: suitable using mouse cerebellum frozen sections
western blot: 1:200-1:400 using rat brain membranes
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Hcn1(15165)
rat ... Hcn1(84390)
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?