H2537
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) (YS-19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~105 kDa
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunoprecipitation (IP): 1.5-1.8 μg using RIPA extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC7
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat PC12 cells
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
rat ... Hdac7a(84582)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- antibody microarray
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)