H2167
Histone H2B human
Sinónimos:
Histone, Human
Seleccione un Tamaño
US$ 144,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 144,00
Productos recomendados
origen biológico
human
Nivel de calidad
recombinante
expressed in E. coli
Formulario
liquid
concentración
1 mg/mL
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... H2BC1(255626)
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)