H17001
Wnt3A, human
recombinant, expressed in HEK 293 cells human
Sinónimos:
Wnt, Wnt-3A
Productos recomendados
recombinante
expressed in HEK 293 cells human
Ensayo
>90% (SDS-PAGE)
Formulario
powder
potencia
≤20 ng/mL EC50
mol peso
38-42 kDa
impurezas
<1 EU/μg endotoxin
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Reconstitución
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.