Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 472,00 |
Acerca de este artículo
US$ 472,00
Nombre del producto
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
213-215 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N4O2.ClH/c8-5(6(12)13)3-1-2-4-11-7(9)10;/h5H,1-4,8H2,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description unnatural arginine analog | description reagent grade, ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (TLC) | description ≥98 (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| mp 213-215 °C (lit.) | mp >235 °C | mp 185 °C | mp 198-201 °C (dec.) (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color white | color white | color white to off-white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?