Documentos clave
GN210261
Greiner centrifuge tubes
50 mL, 30 x 115 mm, blue cap, conical bottom, support skirt, clear tube
Sinónimos:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
polypropylene tube
esterilidad
sterile
Características
skirt
envase
pack of 450 ea
fabricante / nombre comercial
Greiner 210261
disponibilidad
available only in China
color
colorless tube
Descripción general
Greiner centrifuge tubes
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)