Documentos clave
GE90100484
Estreptavidina Sepharose Alto rendimiento
Cytiva, 90100484, pkg of 25 mL
Sinónimos:
Streptavidin resin
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 4.030,00
US$ 4.030,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 4.030,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NB.21
US$ 4.030,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 25 mL
fabricante / nombre comercial
90100484
Cytiva
Descripción general
Streptavidin Sepharose High Performance is an affinity chromatography resin designed for fast and reliable, high resolution purification of biotinylated biomolecules. Purified Streptavidin isolated from Streptomyces avidinii is immobilised on Sepharose High Performance. The base matrix is a rigid, highly cross-linked beaded agarose with high chemical stability. The immobilised streptavidin binds biotin and biotinylated substances through affinity chromatography.
Características y beneficios
  • Streptavidin immobilized to Sepharose High Performance for purification of biotinylated compounds
  • Extremely useful for exploiting either the strong interactions of biotin and streptavidin or the somewhat weaker interactions of 2-iminobiotin and streptavidin.
  • 34 µm bead size for improved resolution
Información legal
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)