Documentos clave
GE80-6204-26
Mini tank transfer unit, TE22
power consumption 50 W, AC/DC input 100 V AC, output500 mA
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
descripción
EPS2A201 suggested power supply
Características
wetted part: no
fabricante / nombre comercial
Cytiva 80620426
Parámetros
2 environmental limits (Pollution degree)
4-40 °C temp. range (Indoor use)
80% humidity limit (2000 m3/h)
An × Al × P
14 cm × 24 cm × 16.5 cm
salida
500 mA
consumo de energía
50 W
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)