Documentos clave
GE29268402
HiTrap® MabSelect SuRe LX
Cytiva 29268402, pack of 5 × 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pack of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 29268402
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Novel, alkali-tolerant rProtein A ligand withstands rigorous CIP and sanitization procedures with 0.1 to 0.5 M NaOH.
  • Reduces the risk of product contamination and carryover
  • Improves performance and reduces overall costs
  • High dynamic binding capacity (DBC) for high titer cultures reduces process time and amount of medium used
  • Generic elution profile for different monoclonal antibodies enables platform approach to purification
  • High-flow agarose matrix allows the processing of large feed volumes
Información legal
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect SuRe is a trademark of Cytiva
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)