GE29-0915-96
Superose® 6 Increase 10/300 GL
Cytiva 29-0915-96, 10/300 GL
Sinónimos:
Superose® 6 Increase
Seleccione un Tamaño
US$ 3.710,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 3.710,00
Fecha estimada de envío31 de marzo de 2025
Productos recomendados
material
glass column
polyethylene filter
product line
Superose®
mol wt
5000-5,000,000 Da (globular proteins)
packaging
package of 1 ea
manufacturer/tradename
Cytiva 29-0915-96
parameter
<0.35 mL/min flow rate
<0.75 mL/min flow rate (20% ethanol at room temp)
<0.75 mL/min flow rate
<1.50 mL/min flow rate (water at room temp)
25-500 μL sample volume
3 Mpa
bed volume
24 mL
matrix
cross-linked agarose
polymeric
matrix active group
agarose phase
cleaning
1-14
working range
3-12
separation technique
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
General description
Features and Benefits
- Mayor resolución en comparación con Superose 6 para una mayor pureza y mejores resultados analíticos.
- Menor tiempo de ejecución que la Superose 6, para resultados rápidos.
- Empleo versátil para fines preparativos y analíticos, en especial para grandes proteínas y complejos.
- Tolerancia a procedimientos de limpieza duros a pH elevado, lo que proporciona una larga vida útil a la columna y un mínimo arrastre.
Suitability
Storage and Stability
Analysis Note
Legal Information
Storage Class
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Understanding pressure drop in chromatography systems is crucial for optimal functionality across different parts of the system.
Protocolos
Superose from Cytiva are Size Exclusion Chromatography media consisting of a composite base matrix of dextran and agarose. This page shows how to perform a separation with a superose column.
Ensure chromatographic sample clarity to avoid column clogging, reduce washing needs, and prolong column life for purification.
Contenido relacionado
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Superose from Cytiva.