GE28-9857-99
Streptavidin Mag Sepharose™
Cytiva 28-9857-99, pack of 5 × 1 mL
Sinónimos:
Streptavidin Magnetic Beads
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 5 × 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-9857-99
condiciones de almacenamiento
(20% Ethanol, 10% medium slurry)
capacidad
>300 μg binding capacity(biotinulated BSA/ml of medium slurry)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
The beads are available in two pack sizes: 2 × 1 mL 10% medium slurry and 5 × 1 mL 10% medium slurry. A milliliter of 10% medium slurry is the same as 100 μL sedimented medium and it is sufficient for 20 purification runs according to the recommended immunoprecipitation protocol.
Características y beneficios
- High-capacity small-scale purification of Proteins from cell lysates and biological fluids
- High purity and yield
- Easy parallel screening of Proteins with high repeatability
- Simple enrichment of Proteins from small or large sample volumes (Low μL to high mL scale.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)