GE28-4065-01
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate Solution, 100 mM
Cytiva 28-4065-01, pack of 25 μmol
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pack of 25 μmol
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-4065-01
concentración
100 mM
color
Colorless
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)