GE10600015
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, roll W × L 300 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Sinónimos:
Nitrocellulose Blotting Membrane, Supported Nitrocellulose Membrane
About This Item
Productos recomendados
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10600015
rollo An × L
300 mm × 4 m
tamaño de poro
0.2 μm pore size
Aplicación
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
Características y beneficios
- High binding capacity.
- Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
- Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.