Documentos clave
CLS4931
Costar® vacuum aspirator
8-channel adapter
Sinónimos:
Costar aspirator, Vacuum aspirator
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 281,00
US$ 281,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 281,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.11
US$ 281,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 4931
Categorías relacionadas
Descripción general
This is an 8-channel adapter that fits on to the Costar® Aspirator (CLS4930) so that it can be used to remove media and solutions from 8 wells simultaneously on a 96 well plate.
Please note: Only the 8-channel adapter is supplied for product CLS4931, despite the image on this web page showing both the adapter and the Costar® Aspirator (CLS4930) together they are sold separately.
Información legal
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)