Documentos clave
GBL204878
GRACE BIO-LABS SEALSTRIPS AND SEALSTRIP APPLICATOR, FOR PROPLATE® MICROARRAY SYSTEMS
for ProPlate® microarray systems, pack of 1
Sinónimos:
microarray system applicator, seal strip applicator
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 21,50
US$ 21,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 21,50
About This Item
Código UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.17
US$ 21,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
for ProPlate® microarray systems
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Grace Bio-Labs 204878
Descripción general
This plastic applicator helps to apply seal strips to the top surface of the chambers. Seal strips are ideal to prevent evaporation, they remove cleanly and easily without leaving a residue.
Información legal
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
SealStrips is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)