G9637
Glycerol 3-phosphate Oxidase from Pediococcus sp.
lyophilized powder, 40-80 units/mg solid, pH 8.1
Sinónimos:
sn-Glycerol 3-phosphate:oxygen 2-oxidoreductase, L-Glycerol 3-phosphate Oxidase
Productos recomendados
origen biológico
bacterial (Pediococcus spp.)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
40-80 units/mg solid, pH 8.1
mol peso
~76 kDa (gel filtration)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Propiedades físicas
Michaelis constants : 3.2x10 -3M (L-α-Glycerophosphate), 6.8 x 10 -3M (D, L-form)
Inhibitors : Ionic detergents (SDS, LBS, etc.), Hg++, Ag+
Optimum pH : 8.0 - 8.5Optimum temperature : 35 - 40oC
pH Stability : pH 6.5 - 8.5 (25oC, 20hr) Thermal stability : below 40oC (pH 7.0, 15min)
Substrate specificity : The enzyme has the highest specificity for L-form of a-γlycerophosphate
Definición de unidad
Forma física
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)