G8764
Gc-globulin from human plasma
≥90% (SDS-PAGE), lyophilized powder (containing sodium chloride and sodium phosphate buffer salt)
Sinónimos:
DBP, Group-Specific Component, Vitamin D Binding Protein
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human plasma
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Formulario
lyophilized powder (containing sodium chloride and sodium phosphate buffer salt)
mol peso
~52 kDa
técnicas
LC/MS: suitable
solubilidad
H2O: soluble 2 mg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... GC(2638)
Descripción general
Aplicación
- as a fluorescent probe for G-actin staining[4]
- as a fluorescent probe to monitor steady-state rate of actin filament disassembly[5]
- as a calibrator for liquid chromatography with mass spectrometry (LC-MS/MS)[6]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?