G6793
GW7647
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(4-(2-(1-Cyclohexanebutyl)-3-cyclohexylureido)ethyl)phenylthio)-2-methylpropionic acid
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
color
white
solubilidad
DMSO: soluble 16 mg/mL
H2O: insoluble
cadena SMILES
CC(C)(Sc1ccc(CCN(CCCCC2CCCCC2)C(=O)NC3CCCCC3)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C29H46N2O3S/c1-29(2,27(32)33)35-26-18-16-24(17-19-26)20-22-31(28(34)30-25-14-7-4-8-15-25)21-10-9-13-23-11-5-3-6-12-23/h16-19,23,25H,3-15,20-22H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,33)
Clave InChI
PKNYXWMTHFMHKD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PPARA(5465)
Aplicación
- in defatting medium to treat primary human hepatocytes[1]
- to test its effect on the glycolytic function in cardiomyocytes[2]
- to test its effect on infant mouse heart[2]
- in breast cancer MDA-MB-231 cells to activate PPARs[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)