G2785
Glycitein
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
4′,7-Dihydroxy-6-methoxyisoflavone, Glycetein
Seleccione un Tamaño
US$ 297,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 297,00
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
powder
solubilidad
DMF: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
Clave InChI
DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.