Merck
G5291
Sigma-Aldrich
L-α-Glycerophosphorylcholine
≥98%, powder
Sinónimos:
Choline Glycerophosphate, Choline alphoscerate
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 81,30
50 MG
US$ 235,00
100 MG
US$ 405,00
US$ 81,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 81,30
50 MG
US$ 235,00
100 MG
US$ 405,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H20NO6P
Peso molecular:
257.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.83
US$ 81,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
L-α-Glycerophosphorylcholine, from soybean, ≥98%, powder
origen biológico
soybean
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
solubilidad
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[N](C)(C)CCOP(O)(=O)OC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C8H21NO6P/c1-9(2,3)4-5-14-16(12,13)15-7-8(11)6-10/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3,(H,12,13)
Clave InChI
XGPKIOAEPQZUED-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
L-α-Glycerophosphorylcholine is a phospholipid,[1][2] which is a derivative of phosphatidylcholine.[3]
Aplicación
L-α-Glycerophosphorylcholine has been used to rescue choline auxotrophy.[4] It has also been used for the synthesis of glycerophospholipids.[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Increases inositol phosphate formation.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alzheimer's Disease: Current Research In Early Diagnosis (1990)
Cognitive improvement in mild to moderate Alzheimer's dementia after treatment with the acetylcholine precursor choline alfoscerate: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trial
Moreno MDJM
Clinical Therapeutics, 25(1), 178-193 (2003)
Overproduction of Phospholipids by the Kennedy Pathway Leads to Hypervirulence in Candida albicans
Tams RN, et al.
Frontiers in Microbiology, 10 (2019)
Cholinergic precursors in the treatment of cognitive impairment of vascular origin: ineffective approaches or need for re-evaluation?
Parnetti L, et al.
Journal of the Neurological Sciences, 257(1-2), 264-269 (2007)
High-Throughput Plasma Lipidomics: Detailed Mapping of the Associations with Cardiometabolic Risk Factors
Huynh K, et al.
Cell Chemical Biology, 26(1), 71-84 (2019)