Documentos clave
G3650
Sigma-Aldrich
Gaskets for vertical standard gel
16.5 cm wide, size 1.0 mm × 22 cm, color-coded red
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 31,40
US$ 31,40
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 31,40
About This Item
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NB.51
US$ 31,40
Fecha estimada de envío14 de abril de 2025
Nombre del producto
Gaskets for vertical standard gels, 16.5 cm wide, size 1.0 mm × 22 cm, color-coded red
size
1.0 mm × 22 cm
Quality Level
color
color-coded red
Features and Benefits
Unique silicone rubber gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Order gasket thickness to match comb and spacers. Gaskets are color-coded by thickness for easy identification. Length given is height of assembly; actual gasket length is 2 × h + w.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)